missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,5-Tribromotoluene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Tribromotoluene |
| CAS | 3278-88-4 |
| Molekylær formel | C7H5Br3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzene','1,2,4-tribromo-5-methyl- (9CI','ACI), 1,2,4-Tribromo-5-methylbenzene (ACI), Toluene','2,4,5-tribromo- (6CI','7CI','8CI), 2,4,5-Tribromotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Br3/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3 |
| SMIL | CC1=CC(=C(C=C1Br)Br)Br |
| IUPAC navn | 1,2,4-tribromo-5-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.82 |
| Formel vægt | 325.7941 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?