missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4,5-Tribromoiodobenzene, TRC

Artikelnummer. 30450827
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450827 250 mg
30450602 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450827 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT366490250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Tribromoiodobenzene
CAS 366496-32-4
Molekylær formel C6H2Br3I
Mængde 250 mg
Synonym 1,2,4-Tribromo-5-iodobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H2Br3I/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H
SMIL Brc1cc(Br)c(I)cc1Br
IUPAC navn 1,2,4-tribromo-5-iodobenzene
Molekylvægt (g/mol) 440.7
Formel vægt 437.6751
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.