missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,5-Tribromoiodobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Tribromoiodobenzene |
| CAS | 366496-32-4 |
| Molekylær formel | C6H2Br3I |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,2,4-Tribromo-5-iodobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Br3I/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H |
| SMIL | Brc1cc(Br)c(I)cc1Br |
| IUPAC navn | 1,2,4-tribromo-5-iodobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.7 |
| Formel vægt | 437.6751 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?