Få mere at vide
2,4,5-Tribromphenol 1-acetat, TRC
Artikelnummer. 30457349
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30457349 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30457349 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT897535100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Tribromo-phenol 1-Acetate
CAS 855429-70-8
Molekylær formel C8H5Br3O2
Mængde 100 mg
Synonym 2,4,5-Tribromo-phenol Acetate
InChI formel InChI=1S/C8H5Br3O2/c1-4(12)13-8-3-6(10)5(9)2-7(8)11/h2-3H,1H3
SMIL CC(=O)Oc1cc(Br)c(Br)cc1Br
IUPAC navn (2,4,5-tribromophenyl) acetat
Molekylvægt (g/mol) 372.84
Formel vægt 369.784