Få mere at vide
2-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid |
| CAS | 73357-18-3 |
| Molekylær formel | C10H11NO6 |
| MDL nummer | MFCD00118466 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(O)CC1=CC(OC)=C(OC)C=C1[N+]([O-])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.20 |
| Procent renhed | 98% |