missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4,5-Dihydro-1H-pyrazol-1-yl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4,5-Dihydro-1H-pyrazol-1-yl)ethanol |
| CAS | 5677-75-8 |
| Molekylær formel | C5H10N2O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c8-5-4-7-3-1-2-6-7/h2,8H,1,3-5H2 |
| SMIL | OCCN1CCC=N1 |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dihydropyrazol-2-yl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.15 |
| Formel vægt | 114.0793 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?