missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4,5-Dihydro-1h-imidazol-2-yl)pyridine, TRC

Artikelnummer. 30365588
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365588 500 mg
30355043 250 mg
30353791 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365588 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD177851500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7471-05-8
Molekylær formel C8H9N3
Molekylvægt (g/mol) 147.18
Synonym 2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)pyridine, 2-(2-Pyridinyl)-2-imidazoline, 2-(2-Pyridyl)imidazoline, 2-(2'-Pyridyl)imidazoline, 2-(Pyridin-2-yl)imidazoline, 4,5-Dihydro-2-(pyridin-2-yl)-1H-imidazole, NSC 403538
IUPAC navn 2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)pyridine
SMIL C1CN=C(N1)c2ccccn2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4,5-Dihydro-1h-imidazol-2-yl)pyridine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9N3/c1-2-4-9-7(3-1)8-10-5-6-11-8/h1-4H,5-6H2,(H,10,11)
Formel vægt 147.0796
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.