Få mere at vide
2-{4-[5-chlor-3-(trifluormethyl)-2-pyridyl]piperazino}ethan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10096172
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10096172 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10096172 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW00098CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-{4-[5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazino}ethan-1-ol
CAS 215434-39-2
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C12H15ClF3N3O
MDL nummer MFCD00203911
Mængde 250 mg
Synonym 2-4-5-chloro-3-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazino ethan-1-ol, 2-4-5-chloro-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanol, maybridge1_000177, 1-piperazineethanol,4-5-chloro-3-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 2-4-5-chloro-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethan-1-ol
InChI nøgle NYMGNJNWMTZCFC-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CN(CCN1CCO)C2=NC=C(C=C2C(F)(F)F)Cl
IUPAC navn 2-[4-[5-chlor-3-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 309.717
PubChem CID 2795584
Formel vægt 309.72
Procent renhed 97%