Få mere at vide
2,4,5,6-tetrafluorpyrimidin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10873951
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10873951 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10873951 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00196DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine
CAS 767-79-3
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C4F4N2
Mængde 1 g
Synonym tetrafluoropyrimidine, pyrimidine, tetrafluoro, pyrimidine,tetrafluoro, perfluoropyrimidine
InChI nøgle KZMWBUVUQLGBBP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(=C(N=C(N=C1F)F)F)F
IUPAC navn 2,4,5,6-tetrafluorpyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 152.052
PubChem CID 136605
Formel vægt 152.05
Procent renhed 95%