Få mere at vide
2,4,5,6-tetrafluorpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485167
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485167 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15485167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32453.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 767-79-3 | C4F4N2 | 152.052 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine
CAS 767-79-3
Kogepunkt 83 °C
Molekylær formel C4F4N2
MDL nummer MFCD10687402
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Synonym tetrafluoropyrimidine, pyrimidine, tetrafluoro, pyrimidine,tetrafluoro, perfluoropyrimidine
InChI nøgle KZMWBUVUQLGBBP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(=C(N=C(N=C1F)F)F)F
IUPAC navn 2,4,5,6-tetrafluorpyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 152.052
PubChem CID 136605
Formel vægt 152.05
Procent renhed 95%