missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,5,6-Tetrachlorophenol (contains 10% pentachlorophenol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol |
| CAS | 58-90-2 |
| Molekylær formel | C6 H2 Cl4 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Phenol','2,3,4,6-tetrachloro-, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenate, 2,4,5,6-Tetrachlorophenol, Dowicide 6, NSC 2428, TCP |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H |
| SMIL | Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,3,4,6-tetrachlorophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.89 |
| Formel vægt | 229.886 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?