missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,5,6-Tetrachlorophenol-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 13C6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 235.9061 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?