Få mere at vide
2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 2000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene |
| CAS | 877-09-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C8 H6 Cl4 |
| Koncentration | 2000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl4/c1-3-5(9)4(2)7(11)8(12)6(3)10/h1-2H3 |
| SMIL | Cc1c(Cl)c(C)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,5-tetrachloro-4,6-dimethylbenzene |
| Vis mere |