Få mere at vide
2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 2000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324822
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324822 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324822 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011119AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
CAS 877-09-8
Analyt- eller komponentnavne 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C8 H6 Cl4
Koncentration 2000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl4/c1-3-5(9)4(2)7(11)8(12)6(3)10/h1-2H3
SMIL Cc1c(Cl)c(C)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn 1,2,3,5-tetrachloro-4,6-dimethylbenzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 243.95
Mængde 1 ml
Formel vægt 241.9224 g/mol