Få mere at vide
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidin Sulfat, TRC
Artikelnummer. 30425154
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425154 25 g
30421999 250 g
30424116 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425154 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT28394025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5392-28-9
Molekylær formel C4 H8 N6 . H2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 238.225
Synonym Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277
IUPAC navn pyrimidin-2,4,5,6-tetramin; Svovlsyre
SMIL Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Formel vægt 238.0484