Få mere at vide
2,4,5,6-tetraaminopyrimidin sulfat, Mikromol
Artikelnummer. 30459607
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30459607 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30459607 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0040.160025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,4,5,6-tetraaminopyrimidin sulfat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
CAS 5392-28-9
Analyt- eller komponentnavne 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H8 N6 . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277
InChI formel InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn pyrimidin-2,4,5,6-tetramin; Svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 238.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 238,0484 g/mol