Få mere at vide
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidin sulfathydrat, 98%
Artikelnummer. 10133570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10133570 25 g Glasflaske 25g
10327070 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133570 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 137930250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5392-28-9 | C4H10N6O4S | 238,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5392-28-9
Molekylær formel C4H10N6O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.22
MDL nummer MFCD06408008
InChI nøgle MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5,6-tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetraamine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetramine; sulfuric acid, tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine, sulfate 1:1, pyrimidinetetramine, sulfate, tetraaminopyrimidine sulphate, unii-53qqy0i99m, tetra-aminopyrimidine sulfate
PubChem CID 79358
SMIL OS(O)(=O)=O.NC1=NC(N)=C(N)C(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate hydrate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300 °C
Farve Okker til Brun
Tab ved tørring 9% maks. (1 g, 150 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 25, 423
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
IUPAC navn pyrimidin-2,4,5,6-tetramin; svovlsyre
Formel vægt 238.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.