Få mere at vide
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325951
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30325951 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 30325951 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17323000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
CAS 5392-28-9
Analyt- eller komponentnavne 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H8 N6 . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277
InChI formel InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn pyrimidin-2,4,5,6-tetramin; Svovlsyre
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 238.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 238,0484 g/mol