Få mere at vide
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat, 97 %
Artikelnummer. 11493068
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493068 250 g 250g
11473068 10 g 10g
11483068 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18788.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 5392-28-9 | C4H10N6O4S | 238,22 g/mol
Anvendes som mellemprodukt i fremstillingen af methotrexat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som mellemprodukt i produktionen af methotrexat.
Opløselighed Opløseligt i vand
og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5392-28-9
Molekylær formel C4H10N6O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.22
MDL nummer MFCD06408008
InChI nøgle MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5,6-tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetraamine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetramine; sulfuric acid, tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine, sulfate 1:1, pyrimidinetetramine, sulfate, tetraaminopyrimidine sulphate, unii-53qqy0i99m, tetra-aminopyrimidine sulfate
PubChem CID 79358
IUPAC navn pyrimidin-2,4,5,6-tetramin;svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O.NC1=NC(N)=C(N)C(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 250 g
Beilstein 3785189
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 238.23
Procent renhed 97%