Få mere at vide
2-(4,5,6,7-tetraiod-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)eddikesyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430367
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430367 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 15430367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64414.MA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19231-60-8 | C10H3I4NO4 | 708.755 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4,5,6,7-Tetraiodo-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetic acid
CAS 19231-60-8
Molekylær formel C10H3I4NO4
MDL nummer MFCD05023065
Mængde 10 mg
Synonym n,n-tetraiodo-phthaloyl-glycine, 2-4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindol-2-yl acetic acid, 2-4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindolin-2-yl acetic acid, 4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindol-2-yl acetic acid, 4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid, 2-4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid
InChI nøgle FLSXICNYHDJIAW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(=O)O)N1C(=O)C2=C(C1=O)C(=C(C(=C2I)I)I)I
IUPAC navn 2-(4,5,6,7-tetraiod-1,3-dioxoisoindol-2-yl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 708.755
PubChem CID 4462449
Formel vægt 708.75
Fysisk form Pulver