Få mere at vide
2,4,5,2',3',4'-Hexachlorobiphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PCB No. 138 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-2-1-5(11(17)12(7)18)6-3-9(15)10(16)4-8(6)14/h1-4H |
| Formel vægt | 357.8444 |