Få mere at vide
2,4,4-Trimethylpentan-2-amin (2-Amino-2,4,4-trimethylpentan; 1,1,3,3-Tetramethylbutylamin), Mikromol™
Artikelnummer. 30050054
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050054 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050054 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0273.150100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,4,4-Trimethylpentan-2-amin (2-Amino-2,4,4-trimethylpentan; 1,1,3,3-Tetramethylbutylamin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Octylamine
CAS 107-45-9
Analyt- eller komponentnavne tert-Octylamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H19 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Pentanamine, 2,4,4-trimethyl-, Butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,4-Trimethyl-2-pentanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2,4,4-Trimethyl-2-pentylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, NSC 33852, Primene TOA, tert-Octanamine, tert-Octylamine, 2,4,4-Trimethylpentan-2-amine
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)N
IUPAC navn 2,4,4-trimethylpentan-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 129.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 129,1517 g/mol