Få mere at vide
2,4,4-Trimethyl-2-pentene, 98%
Artikelnummer. 10782581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10782581 100 mL Glasflaske 100ml
10621263 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10782581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162631000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-40-4 | C8H16 | 112.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-40-4
Molekylær formel C8H16
Molekylvægt (g/mol) 112.21
MDL nummer MFCD00008902
InChI nøgle LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,4-trimethyl-2-pentene, 2-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-3-pentene, 2,4,4-trimethylpentene-2, unii-548r0du21i, beta-diisobutylene, propene, 1-tert-butyl-2-methyl, acmc-1cujo, dsstox_cid_6766, dsstox_rid_78208
PubChem CID 7869
IUPAC navn 2,4,4-trimethylpent-2-en
SMIL CC(=CC(C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 4-Trimethyl-2-pentene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -106.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7200g/mL
Kogepunkt 104.0°C
Flammepunkt 2°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCH=C(CH3)2
Brydningsindeks 1.4150 to 1.4170
Mængde 100 mL
Beilstein 01, III, 848
Specifik vægtfylde 0.72
Formel vægt 112.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske