Få mere at vide
2,4,4-Trimethyl-2-pentene, 97%
Artikelnummer. 11475656
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475656 100 g 100g
11465656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20773.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-40-4 | C8H16 | 112.216 g/mol
2,4,4-Trimethyl-2-penten blev brugt til at studere kinetikken af væskefasehydrogenering af isooctener på Pd/γ -Al2O3-katalysator i semibatch-reaktor. Det blev brugt i analysen af butenoligomerat produceret over fast og flydende phosphorsyre ved GC-MS-teknikker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,4-Trimethyl-2-penten blev brugt til at studere kinetikken af væskefasehydrogenering af isooctener på Pd/γ -Al2O3-katalysator i semibatch-reaktor. Det blev brugt i analysen af butenoligomerat produceret over fast og flydende phosphorsyre ved GC-MS-teknikker.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-40-4
Molekylær formel C8H16
Molekylvægt (g/mol) 112.216
MDL nummer MFCD00008902
InChI nøgle LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,4-trimethyl-2-pentene, 2-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-3-pentene, 2,4,4-trimethylpentene-2, unii-548r0du21i, beta-diisobutylene, propene, 1-tert-butyl-2-methyl, acmc-1cujo, dsstox_cid_6766, dsstox_rid_78208
PubChem CID 7869
IUPAC navn 2,4,4-trimethylpent-2-en
SMIL CC(=CC(C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,4-Trimethyl-2-pentene
Smeltepunkt -106°C
Tæthed 0.72
Kogepunkt 103°C to 105°C
Flammepunkt −1°C (29°F)
Brydningsindeks 1.416
Mængde 100 g
FN nummer UN3295
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 112.22
Procent renhed 97%