Få mere at vide
2,4,4-Trimethyl-2-pentene, 97%
Artikelnummer. 11465656
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465656 25 g 25g
11475656 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20773.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-40-4 | C8H16 | 112.216 g/mol
2,4,4-Trimethyl-2-penten blev brugt til at studere kinetikken af væskefasehydrogenering af isooctener på Pd/γ -Al2O3-katalysator i semibatch-reaktor. Det blev brugt i analysen af butenoligomerat produceret over fast og flydende phosphorsyre ved GC-MS-teknikker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,4-Trimethyl-2-penten blev brugt til at studere kinetikken af væskefasehydrogenering af isooctener på Pd/γ -Al2O3-katalysator i semibatch-reaktor. Det blev brugt i analysen af butenoligomerat produceret over fast og flydende phosphorsyre ved GC-MS-teknikker.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-40-4
Molekylær formel C8H16
Molekylvægt (g/mol) 112.216
MDL nummer MFCD00008902
InChI nøgle LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,4-trimethyl-2-pentene, 2-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-3-pentene, 2,4,4-trimethylpentene-2, unii-548r0du21i, beta-diisobutylene, propene, 1-tert-butyl-2-methyl, acmc-1cujo, dsstox_cid_6766, dsstox_rid_78208
PubChem CID 7869
IUPAC navn 2,4,4-trimethylpent-2-en
SMIL CC(=CC(C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,4-Trimethyl-2-pentene
Smeltepunkt -106°C
Tæthed 0.72
Kogepunkt 103°C to 105°C
Flammepunkt −1°C (29°F)
Brydningsindeks 1.416
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 112.22
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4,4-Trimethyl-2-pentene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,4-Trimethyl-2-pentene