missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,4-Trimethyl-2-pentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,4-Trimethyl-2-pentanol |
| CAS | 690-37-9 |
| Molekylær formel | C8H18O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,1,3,3-Tetramethylbutanol, 2-Hydroxy-2,4,4-trimethylpentane, NSC 904, Neopentyldimethylcarbinol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h9H,6H2,1-5H3 |
| SMIL | OC(C)(CC(C)(C)C)C |
| IUPAC navn | 2,4,4-trimethylpentan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.23 |
| Formel vægt | 130.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?