Få mere at vide
2,4,4-Trimethyl-2-pentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,4-Trimethyl-2-pentanol |
| CAS | 690-37-9 |
| Molekylær formel | C8H18O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,1,3,3-Tetramethylbutanol, 2-Hydroxy-2,4,4-trimethylpentane, NSC 904, Neopentyldimethylcarbinol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h9H,6H2,1-5H3 |
| SMIL | OC(C)(CC(C)(C)C)C |
| IUPAC navn | 2,4,4-trimethylpentan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.23 |
| Formel vægt | 130.14 |