Få mere at vide
2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline |
| CAS | 1772-43-6 |
| Molekylær formel | C6H11NO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Oxazoline','2,4,4-trimethyl- (6CI,7CI,8CI), 4,5-Dihydro-2,4,4-trimethyloxazole, 2,4,4-Trimethyl-1,3-oxazoline, Oxazole','4,5-dihydro-2,4,4-trimethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-5-7-6(2,3)4-8-5/h4H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1=NC(C)(C)CO1 |
| IUPAC navn | 2,4,4-trimethyl-5H-1,3-oxazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.16 |
| Formel vægt | 113.0841 |