Få mere at vide
2,4,4-Trimethyl-1-pentene, 99%
Artikelnummer. 11479626
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479626 25 g 25g
11489626 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20187.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107-39-1 | C8H16 | 112.216 g/mol
2,4,4-Trimethyl-1-penten bruges til fremstilling af kemikalier, klæbemidler, forseglingskemikalier, brændstoffer og brændstofadditiver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,4-Trimethyl-1-penten bruges til fremstilling af kemikalier, klæbemidler, forseglingskemikalier, brændstoffer og brændstofadditiver.
Opløselighed
Blandbar med acetone. Delvist opløselig i methanol, diethylether, benzen, chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærkt oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-39-1
Molekylær formel C8H16
Molekylvægt (g/mol) 112.216
MDL nummer MFCD00008855
InChI nøgle FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,4-trimethyl-1-pentene, diisobutylene, pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethylpentene, 1-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-4-pentene, unii-n69l73advf, 1-methyl-1-neopentylethylene, ccris 9103, 2,4,4-trimethylpentene-1
PubChem CID 7868
IUPAC navn 2,4,4-trimethylpent-1-en
SMIL CC(=C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Smeltepunkt -94°C
Tæthed 0.715
Kogepunkt 101°C to 102°C
Flammepunkt −6°C (21°F)
Lugt Petrol-like
Brydningsindeks 1.4085
Mængde 25 g
FN nummer UN2050
Beilstein 1098309
Opløselighedsinformation Miscible with acetone. Partially soluble in methanol,diethyl ether,benzene,chloroform. Immiscible with water.
Formel vægt 112.22
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,4-Trimethyl-1-pentene