Få mere at vide
2,4,4-Trimethyl-1-pentene, 99%
Artikelnummer. 10426780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10426780 100 mL Glasflaske 100ml
10425755 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10426780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140181000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-39-1 | C8H16 | 112.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-39-1
Molekylær formel C8H16
Molekylvægt (g/mol) 112.21
MDL nummer MFCD00008855
InChI nøgle FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,4-trimethyl-1-pentene, diisobutylene, pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethylpentene, 1-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-4-pentene, unii-n69l73advf, 1-methyl-1-neopentylethylene, ccris 9103, 2,4,4-trimethylpentene-1
PubChem CID 7868
IUPAC navn 2,4,4-trimethylpent-1-en
SMIL CC(=C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 4-Trimethyl-1-pentene
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -101°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7000g/mL
Kogepunkt 101°C to 102°C
Flammepunkt -6°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCH2C(CH3)=CH2
Brydningsindeks 1.4070 to 1.409
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.7
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible with water
Formel vægt 112.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,4-Trimethyl-1-pentene