Få mere at vide
2,4,4-Trimethyl-1-pentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,4-Trimethyl-1-pentanol |
| CAS | 16325-63-6 |
| Molekylær formel | C8H18O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | NSC 24283 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-7(6-9)5-8(2,3)4/h7,9H,5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(CO)CC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2,4,4-trimethylpentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.23 |
| Formel vægt | 130.1358 |