missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,4-Trimethyl-1-pentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,4-Trimethyl-1-pentanol |
| CAS | 16325-63-6 |
| Molekylær formel | C8H18O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | NSC 24283 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-7(6-9)5-8(2,3)4/h7,9H,5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(CO)CC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2,4,4-trimethylpentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.23 |
| Formel vægt | 130.1358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?