Få mere at vide
2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4 |
| CAS | 1219799-32-2 |
| Molekylær formel | C12 2H4 H3 Cl3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4, 2',3',5',6'-D4-2,4,4'-TrCB, PCB 28-d4, 2,4,4'-Trichloro-1,1'-biphenyl-2',3',5',6'-d4, 2,4,4'-PCB D4, 2,4,4'-Trichlorobiphenyl D4, 2',4,4'-Trichlorobiphenyl-d4, 4,2',4'-Trichloro-1,1'-biphenyl-2,3,5,6-d4, 4,2',4'-Trichlorobiphenyl-d4, CB 28-d4, K 28 D4, PCB 28 D4, 2,4,4'-TriCB-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(14)7-12(11)15/h1-7H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,4-dichlorophenyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.57 |
| Formel vægt | 259.9864 |