Få mere at vide
2-(4-(4-Nitrophenyl)butan-2-ylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethanol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-(4-Nitrophenyl)butan-2-ylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethanol Hydrochloride |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O4.ClH/c1-14(3-4-15-5-9-17(10-6-15)21(23)24)20-13-19(22)16-7-11-18(25-2)12-8-16;/h5-12,14,19-20,22H,3-4,13H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 380.15 |