missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]-rac-Timolol Ether, TRC

Artikelnummer. 30474533
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474533 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474533 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM7251651MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]-rac-Timolol Ether
CAS 610271-56-2
Molekylær formel C19 H31 N7 O4 S2
Mængde 1 mg
Synonym 1-Propanamine','N-(1,1-dimethylethyl)-2,3-bis[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (2RS)-N-(1,1-Dimethylethyl)-2,3-bis[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-propan-1-amine, N-(1,1-Dimethylethyl)-2,3-bis[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-1-propanamine, Timolol Maleate Imp C (EP)
InChI formel InChI=1S/C19H31N7O4S2/c1-19(2,3)20-12-14(30-18-16(22-32-24-18)26-6-10-28-11-7-26)13-29-17-15(21-31-23-17)25-4-8-27-9-5-25/h14,20H,4-13H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)NCC(COc1nsnc1N2CCOCC2)Oc3nsnc3N4CCOCC4
IUPAC navn N-[2,3-bis[(4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propyl]-2-methylpropan-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 485.62
Formel vægt 485.1879
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.