Få mere at vide
2-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetamide (3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetamide), Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetamide (3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetamide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetamide |
| CAS | 176258-88-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H9 I4 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetamide, Benzeneacetamide, 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo- |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9I4NO3/c15-8-4-7(5-9(16)13(8)21)22-14-10(17)1-6(2-11(14)18)3-12(19)20/h1-2,4-5,21H,3H2,(H2,19,20) |
| SMIL | NC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodo-phenoxy)-3,5-diiodo-phenyl]acetamide |
| Vis mere |