Få mere at vide
2-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetamide (3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetamide), Mikromol™
Artikelnummer. 30050213
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050213 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050213 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0694.170025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetamide (3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetamide
CAS 176258-88-1
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H9 I4 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetamide, Benzeneacetamide, 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-
InChI formel InChI=1S/C14H9I4NO3/c15-8-4-7(5-9(16)13(8)21)22-14-10(17)1-6(2-11(14)18)3-12(19)20/h1-2,4-5,21H,3H2,(H2,19,20)
SMIL NC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1
IUPAC navn 2-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodo-phenoxy)-3,5-diiodo-phenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 746.84
Mængde 25 mg
Formel vægt 746.6761 g/mol