Få mere at vide
[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetyl Chloride |
| CAS | 776284-33-4 |
| Molekylær formel | C21H24Cl2N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24Cl2N2O2/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)25-12-10-24(11-13-25)14-15-27-16-20(23)26/h1-9,21H,10-16H2 |
| SMIL | ClC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.33 |
| Formel vægt | 406.1215 |