Få mere at vide
2-[4-(4-klorobenzoyl)fenoxy]-2-methylpropansyre (fenofiborinsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 30049756
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049756 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049756 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0505.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[4-(4-chlorobenzoyl)fenoxy]-2-methylpropansyre (fenofiborsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenofibric Acid
CAS 42017-89-0
Analyt- eller komponentnavne Fenofibric Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H15 Cl O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Fenofibrate Imp. B (EP), Fenofibrate USP Related Compound B, Fenofibrate USP RC B, 2[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid, Fenofibric Acid, Propanoic acid, 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid, 2-[4'-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, 2-[p-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, FNF acid, LF 153, LF 178 acid, NSC 281318, Procetofenic acid, alpha-1081, Fenofibrate Related Compound B, Fenofibrate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
SMIL CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O
IUPAC navn 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 318.75
Mængde 25 mg
Formel vægt 318,0659 g/mol