missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-(1-methylethyl)-propanamide, TRC

Artikelnummer. 30348948
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348948 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348948 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37002510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-(1-methylethyl)-propanamide
CAS 1316847-19-4
Molekylær formel C20H22ClNO3
Mængde 10 mg
Synonym 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-N-isopropyl-2-methylpropanamide
InChI formel InChI=1S/C20H22ClNO3/c1-13(2)22-19(24)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(23)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3,(H,22,24)
SMIL CC(C)NC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-propan-2-ylpropanamide
Molekylvægt (g/mol) 359.85
Formel vægt 359.1288
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.