missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-(1-methylethyl)-propanamide, TRC

Artikelnummer. 30360099
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360099 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3700255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-(1-methylethyl)-propanamide
CAS 1316847-19-4
Molekylær formel C20H22ClNO3
Mængde 5 mg
Synonym 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-N-isopropyl-2-methylpropanamide
InChI formel InChI=1S/C20H22ClNO3/c1-13(2)22-19(24)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(23)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3,(H,22,24)
SMIL CC(C)NC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-propan-2-ylpropanamide
Molekylvægt (g/mol) 359.85
Formel vægt 359.1288
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.