missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-(1-methylethyl)-propanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-(1-methylethyl)-propanamide |
| CAS | 1316847-19-4 |
| Molekylær formel | C20H22ClNO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-N-isopropyl-2-methylpropanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22ClNO3/c1-13(2)22-19(24)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(23)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3,(H,22,24) |
| SMIL | CC(C)NC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-N-propan-2-ylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.85 |
| Formel vægt | 359.1288 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?