Få mere at vide
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30802021
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
250mg
25g
500g
5g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30802021 500 g 500g
30786357 10 g 10g
30788690 250 mg 250mg
30795898 100 g 100g
30784802 1 g 1g
30792017 25 g 25g
30792160 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30802021 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14210500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
CAS 191171-55-8
Molekylær formel C12H18BNO2
MDL nummer MFCD02179448
Mængde 500 g
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1N
Molekylvægt (g/mol) 219.09
Procent renhed 98%