Få mere at vide
2-[4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoic Acid (Ketofexofenadine), Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoic Acid (Ketofexofenadine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketofexofenadine |
| CAS | 76811-98-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ketofexofenadine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C32 H37 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Fexofenadine Hydrochloride Imp. A (EP), Fexofenadine Imp. A (EP), Fexofenadine USP Related Compound A, Fexofenadine USP RC A, 2-[4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoic Acid, Ketofexofenadine, Fexofenadine Related Compound A, Fexofenadine Hydrochloride Impurity A, Fexofenadine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C32H37NO4/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27/h3-8,10-13,15-18,28,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36) |
| SMIL | CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 2-[4-[4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid |
| Vis mere |