Få mere at vide
2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]-1,2-oxazinan,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11360627
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11360627 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10307304 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360627 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45539CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 859833-22-0
Molekylær formel C18H28BNO2
Molekylvægt (g/mol) 301.24
MDL nummer MFCD08271932
InChI nøgle HJKVRMHVLINDRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 4-1-piperidinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, piperidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, amtb120, 4-piperidinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-piperidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 18525779
IUPAC navn 1-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}piperidin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperidine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 301.24
Procent renhed 97%