Få mere at vide
2-[4-(3-Pyrrolidinyl)1,3-thiazol-2yl]guanidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(3-Pyrrolidinyl)1,3-thiazol-2yl]guanidine |
| CAS | 115027-94-6 |
| Molekylær formel | C8H9N5S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [4-(1H-Pyrrol-3-yl)-2-thiazolyl]-(9CI) Guanidine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N5S/c9-7(10)13-8-12-6(4-14-8)5-1-2-11-3-5/h1-4,11H,(H4,9,10,12,13) |
| SMIL | NC(NC1=NC(C2=CNC=C2)=CS1)=N |
| IUPAC navn | 1-(4-(1H-pyrrol-3-yl)thiazol-2-yl)guanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.26 |
| Formel vægt | 207.06 |