Få mere at vide
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, Mikromol™
Beskrivelse
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(((4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl)thio)-1H-benzimidazole |
| CAS | 117977-21-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(((4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl)thio)-1H-benzimidazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H21 N3 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Rabeprazole Sodium Imp. B (EP), Rabeprazole Imp. B (EP), Rabeprazole USP Related Compound E, Rabeprazole USP RC E, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Related Compound E, Rabeprazole Sodium Impurity B, Rabeprazole Impurity B |
| SMIL | COCCCOc1ccnc(CSc2nc3ccccc3[nH]2)c1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.45 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |