Få mere at vide
2-{4-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586504
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10586504 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10235364 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10586504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59539CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 627899-90-5
Molekylær formel C17H28BNO3
Molekylvægt (g/mol) 305.23
MDL nummer MFCD09702395
InChI nøgle ONRJKPSMQGEPHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-3-dimethylamino propoxy phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n,n-dimethyl-3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propan-1-amine, dimethyl 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine, dimethyl 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine, 4-3-dimethylamino propoxy benzeneboronic acid, 4-3-dimethylamino propoxy phenylboronic acid, pinacol ester, 4-3-dimethylamino propoxy phenylboronic acid,pinacol ester, dimethyl-3-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine
PubChem CID 24229609
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy]propan-1-amin
SMIL CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-{4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 305.22
Procent renhed 95%