Få mere at vide
2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile |
| CAS | 142037-04-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C11 H12 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)-benzeneacetonitrile, (+/-)-4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)-benzeneacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12ClNO2/c12-7-10(14)8-15-11-3-1-9(2-4-11)5-6-13/h1-4,10,14H,5,7-8H2 |
| SMIL | OC(CCl)COc1ccc(CC#N)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile |
| Vis mere |