Få mere at vide
2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30049820
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049820 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049820 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0013.10
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile
CAS 142037-04-5
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C11 H12 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)-benzeneacetonitrile, (+/-)-4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)-benzeneacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C11H12ClNO2/c12-7-10(14)8-15-11-3-1-9(2-4-11)5-6-13/h1-4,10,14H,5,7-8H2
SMIL OC(CCl)COc1ccc(CC#N)cc1
IUPAC navn 2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 225.67
Mængde 100 mg
Formel vægt 225.0557 g/mol