missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-((3-Amino-6-bromoquinolin-4-yl)amino)-phenyl)-2-methylpropanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-((3-Amino-6-bromoquinolin-4-yl)amino)-phenyl)-2-methylpropanenitrile |
| CAS | 915019-52-2 |
| Molekylær formel | C19H17BrN4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[(3-Amino-6-bromo-4-quinolinyl)amino]-α,α-dimethylbenzeneacetonitrile, 2-[4-[(3-Amino-6-bromoquinolin-4-yl)amino]phenyl]-2-methylpropanenitrile, 2-[4-[(3-Amino-6-bromoquinolin-4-yl)amino]phenyl]-2-methylpropionitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17BrN4/c1-19(2,11-21)12-3-6-14(7-4-12)24-18-15-9-13(20)5-8-17(15)23-10-16(18)22/h3-10H,22H2,1-2H3,(H,23,24) |
| SMIL | CC(C)(C#N)c1ccc(Nc2c(N)cnc3ccc(Br)cc23)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[4-[(3-amino-6-bromoquinolin-4-yl)amino]phenyl]-2-methylpropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.27 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?