Få mere at vide
2-[4-[3-[5-Oxo-2-(trifluormethyl)-10H-5lambda4-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Fluphenazin S-oxid), Mikromol™
Artikelnummer. 30050741
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050741 25 mg
30049131 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050741 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0114.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[4-[3-[5-Oxo-2-(trifluormethyl)-10H-5lambda4-fenothiazin-10-yl] propyl] piperazin-1-yl]ethanol (Fluphenazin S-oxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluphenazine S-Oxide
CAS 1674-76-6
Analyt- eller komponentnavne Fluphenazine S-Oxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H26 F3 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Fluphenazine Dihydrochloride Imp. A (EP), Fluphenazine Imp. A (EP), 2-[4-[3-[5-Oxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5lambda4-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Fluphenazine S-Oxide, Fluphenazine Related Compound A, Fluphenazine Dihydrochloride Impurity A, Fluphenazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)31(21)30)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
SMIL OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC navn 2-[4-[3-[5-oxo-2-(trifluormethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 453.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 453,1698 g/mol