missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4:3,5-Di-O-methylene-D-glucaric Acid 1-Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4:3,5-Di-O-methylene-D-glucaric Acid 1-Methyl Ester |
| CAS | 466690-79-9 |
| Molekylær formel | C9H12O8 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O8/c1-13-9(12)7-5-4(14-3-17-7)6(8(10)11)16-2-15-5/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7+/m0/s1 |
| SMIL | COC([C@H]1[C@]2([H])[C@@](OCO1)([H])[C@H](OCO2)C(O)=O)=O |
| IUPAC navn | (4S,4aS,8R,8aS)-8-(methoxycarbonyl)tetrahydro-[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.19 |
| Formel vægt | 248.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?